Learn More
Acetonida Fluocinolona-13C3, TRC
Código de producto. 30393169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30393169 1 mg 1 miligramo
30389632 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30393169 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF4558021MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1262192-25-5
Fórmula molecular C2113C3H30F2O6
Peso molecular (g/mol) 455.47
Sinónimo (6α,11β,16α)-6,9-Difluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-pregna-1,4-diene-3,20-dione-13C3, 6α-Fluorotriamcinolone Acetonide-13C3, Fluonid-13C3, Fluzon-13C3, Radiocin-13C3, Synandone-13C3, NSC 92339-13C3
SMILES [H][C@]12[C@]3([H])C[C@@H](C4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]1(C)[C@@]5(C(CO)=O)C(O[13C]([13CH3])([13CH3])O5)C2)=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluocinolone Acetonide-13C3
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30F2O6/c1-20(2)31-19-9-13-14-8-16(25)15-7-12(28)5-6-21(15,3)23(14,26)17(29)10-22(13,4)24(19,32-20)18(30)11-27/h5-7,13-14,16-17,19,27,29H,8-11H2,1-4H3