Learn More
Acetonida Fluocinolona-13C3, TRC
Código de producto. 30389632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30389632 10 mg -
30393169 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30389632 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF45580210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1262192-25-5
Fórmula molecular C2113C3H30F2O6
Peso molecular (g/mol) 455.47
Sinónimo (6α,11β,16α)-6,9-Difluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-pregna-1,4-diene-3,20-dione-13C3, 6α-Fluorotriamcinolone Acetonide-13C3, Fluonid-13C3, Fluzon-13C3, Radiocin-13C3, Synandone-13C3, NSC 92339-13C3
SMILES [H][C@]12[C@]3([H])C[C@@H](C4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]1(C)[C@@]5(C(CO)=O)C(O[13C]([13CH3])([13CH3])O5)C2)=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluocinolone Acetonide-13C3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30F2O6/c1-20(2)31-19-9-13-14-8-16(25)15-7-12(28)5-6-21(15,3)23(14,26)17(29)10-22(13,4)24(19,32-20)18(30)11-27/h5-7,13-14,16-17,19,27,29H,8-11H2,1-4H3
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.