Descripción
MW 740,6 Da, pureza >98%. Fluo-5 AM es un análogo de Fluo-4 con afinidad reducida de unión al calcio (Kd = 2,3 μM). Adecuado para detectar niveles intracelulares de calcio en el rango de 1 μM a 1 mM. Las células pueden cargarse con Fluo-5 AM añadiendo el indicador disuelto directamente a las células en platos de cultivo.
Fluo-5 AM tiene longitudes de onda de excitación y emisión en 494 y 516 nm respectivamente. Compatible con la excitación por láseres de argón iónico a 488 nm. La fluorescencia >cede 100 veces al unirse al calcio.
,El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 x 50 μg |
| Estado normativo | RUO |