Learn More
Molecular Probes™ Kit de ensayo de calcio Fluo-4 NW
Descripción
Fluo-4 NW (No-Wash) Calcium Assay Kits offer a proprietary calcium assay formulation that requires neither a wash step nor a quencher dye. The fluo-4 NW assay achieves larger increases in fluorescence intensity than standard fluo-3 and fluo-4 assays with a wash step. Eliminating the wash step results in lower variability and higher Z' values than the standard fluo-4 assay, while providing an easier and faster assay as well.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Calcium Indicator |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas |
| Tipo de producto | Tinción |
| Tipo de colorante | Fluo-4NW |
| Excitation Wavelength Range | 480 to 495 nm |
| Cantidad | 10 microplacas |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Intervalo de longitud de onda de emisión | 510 to 525 nm |
| Mostrar más |