Learn More
Molecular Probes™ Kit de ensayo de calcio Fluo-4 Direct™
Código de producto. 10297783
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10297783 100 ml cada uno
10033614 100 ml cada uno
10637215 1000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10297783 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor F10471
Edge
Kit de ensayo de calcio Fluo-4 Direct™
El kit de ensayo de calcio Fluo-4 Direct™ se ha formulado para proporcionar un ensayo de calcio fluorescente y homogéneo que cumple lo siguiente:
1. Se carga fácilmente en las células
2. Logra una gran ventana de ensayo y
3. Suprime la fluorescencia de fondo generada desde el indicador de calcio en medios completos con poca o ninguna repercusión sobre la fluorescencia celular específica
Obtenga más información sobre los indicadores de iones, incluidos los indicadores de calcio, potasio, pH y potencial de membrana ›
Esta fórmula avanzada permite que el ensayo se ejecute en un simple formato de «solo adición» en presencia de medios con suero. Fluo-4 Direct™ es la tercera incorporación a la familia de reactivos de detección de calcio Fluo-4. Tanto Fluo-4 AM como Fluo-4 NW requieren la extracción del medio antes la detección del ensayo, pero Fluo-4 NW añade comodidad mediante la inclusión del reactivo PowerLoad™ para facilitar la carga de la célula. El kit de ensayo de calcio Fluo-4 Direct™ es similar a Fluo-4 NW en que ambos están formulados con PowerLoad™ para facilitar la carga de células, pero es único porque puede utilizarse en presencia de los medios de cultivo completos y suprime con eficacia la fluorescencia de fondo sin sacrificar la fluorescencia celular específica generada en el ensayo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Contenido y almacenamiento
  • Reactivo de ensayo de calcio Fluo-4 Direct de 10 x 10 ml (componente A)
  • Probenecida de 2 x 77 mg (componente B)
  • Tampón de ensayo de calcio Fluo-4 Direct de 200 ml (componente A)
  • Almacenar a ≤ -20 °C. Desecar y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de calcio
Para utilizar con (equipo) Microscopio confocal, Microscopio de fluorescencia, Instrumentos de alto contenido, Lector HTS, Lector de microplacas, Generador de imágenes de fluorescencia
Tipo de producto Flujo de calcio basado en células
Tipo de colorante A base de colorantes fluorescentes
Emission Visible
Formulario Polvo
Modificación Productos químicos
Línea de productos Molecular Probes
Cantidad 100 ml
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Localización subcelular Núcleo, orgánulos, citoplasma