Learn More
MedChemExpress Fluo-4 AM
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 100 μg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Peso molecular | 1096.94 g/mol |
| CAS | 273221-67-3 |