Learn More
MedChemExpress Fluo-3AM
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 2.5 mg/mL (2.21 mM; Need ultrasonic) |
| Objetivo | HBV |
| Peso molecular | 1129.85 g/mol |
| CAS | 121714-22-5 |
| Sinónimo | Fluo-3-pentaacetoxymethyl ester |