Learn More
Flunixin, TRC
Código de producto. 18082630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18082630 250 mg 250 miligramos
18041750 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18082630 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF455408250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38677-85-9
Fórmula molecular C14 H11 F3 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 296.24
Sinónimo Flunixin, 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[[2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-, 2-[[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid, 2-(2-Methyl-3-trifluoromethylanilino)nicotinic acid, Flunixin, Sch 14714
Nombre IUPAC 2-[2-metil-3-(trifluorometil)anilino]piridina-3-carboxílico ácido
SMILES Cc1c(Nc2ncccc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flunixin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11F3N2O2/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.0773
Porcentaje de pureza >95%