Learn More
Éster metílico de flunixin, Mikromol™
Código de producto. 30051275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051275 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051275 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0915.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster metílico de flunixina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flunixin Methyl Ester
CAS 75369-63-0
Nombres de analitos o componentes Flunixin Methyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H13 F3 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-[[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13F3N2O2/c1-9-11(15(16,17)18)6-3-7-12(9)20-13-10(14(21)22-2)5-4-8-19-13/h3-8H,1-2H3,(H,19,20)
SMILES COC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2C)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-[2-metil-3-(trifluorometil)anilino]piridina-3-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 310.27
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.0929 g/mol