Learn More
Flunixin Meglumine, Mikromol™
Código de producto. 18003670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18003670 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18003670 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0915.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Flunixin Meglumine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flunixin meglumine
CAS 42461-84-7
Nombres de analitos o componentes Flunixin meglumine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H11 F3 N2 O2 . C7 H17 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Flunixin Meglumine
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11F3N2O2.C7H17NO5/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21);4-13H,2-3H2,1H3/t;4-,5+,6+,7+/m.0/s1
SMILES CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.Cc1c(Nc2ncccc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F
Nombre IUPAC Ácido (2R,3R,4R,5S)-6-(metilamino)hexano-1,2,3,4,5-pentol;2-[2-metil-3-(trifluorometil)anilino]piridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 491.46
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 491.1879 g/mol