Learn More
Flunixin Meglumine EP Impureza D, Mikromol™
Descripción
Flunixin Meglumine EP Impureza D
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-[(2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)amino]pyridine-3-carboxylate (Flunixin Ethyl Ester) |
| CAS | 54396-42-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl 2-[(2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)amino]pyridine-3-carboxylate (Flunixin Ethyl Ester) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H15 F3 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ethyl 2-[[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]pyridine-3-carboxylate (Flunixin Ethyl Ester), Flunixin Meglumine Imp. D (EP), 2-[[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Flunixin Meglumine Impurity D, Flunixin Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15F3N2O2/c1-3-23-15(22)11-6-5-9-20-14(11)21-13-8-4-7-12(10(13)2)16(17,18)19/h4-9H,3H2,1-2H3,(H,20,21) |
| SMILES | CCOC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2C)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-[2-metil-3-(trifluorometil)anilino]piridina-3-carboxilato de etilo |
| Mostrar más |