Learn More
Flunixin Meglumine EP Impureza B, Mikromol™
Descripción
Flunixin Meglumine EP Impureza B
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 54396-44-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H8 F3 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, Flunixin Meglumine Imp. B (EP), Flunixin USP Related Compound B, Flunixin USP RC B, 2-Amino-6-(trifluoromethyl)toluene, 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenamine, 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylamine, 2-Methyl-3-aminobenzotrifluoride, 3-(Trifluoromethyl)-2-methylaniline, 3-(Trifluoromethyl)-2-methylbenzenamine, Flunixin Related Compound B, Flunixin Meglumine Impurity B, Flunixin Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3 |
| SMILES | Cc1c(N)cccc1C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-metil-3-(trifluorometil)anilina |
| Show More |