Learn More
Flunixin Meglumine EP Impureza A (ácido niflúmico EP Impureza A), Mikromol™
Código de producto. 30461225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461225 4 x 25 mg -
30050157 25 mg 25 miligramos
17933146 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461225 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0915.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Flunixin Meglumine EP Impureza A (ácido niflúmico EP Impureza A), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloronicotinic acid
CAS 2942-59-8
Nombres de analitos o componentes 2-Chloronicotinic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H4 Cl N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Chloropyridine-3-carboxylic Acid, Flunixin Meglumine Imp. A (EP), Niflumic Acid Imp. A (EP), Flunixin USP Related Compound A, Flunixin USP RC A, 2-Chloropyridine-3-carboxylic Acid, 2-Chloronicotinic Acid, Flunixin Related Compound A, Flunixin Meglumine Impurity A, Niflumic Acid Impurity A, Flunixin Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10)
Tipo de solución Neat
SMILES OC(=O)c1cccnc1Cl
Nombre IUPAC Ácido 2-cloropiridin-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 157.55
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.9931 g/mol