Learn More
Flunixin Meglumine EP Impureza A (ácido niflúmico EP Impureza A), Mikromol™
Descripción
Flunixin Meglumine EP Impureza A (Ácido niflúmico EP Impureza A)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloronicotinic acid |
| CAS | 2942-59-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Chloronicotinic acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H4 Cl N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Chloropyridine-3-carboxylic Acid, Flunixin Meglumine Imp. A (EP), Niflumic Acid Imp. A (EP), Flunixin USP Related Compound A, Flunixin USP RC A, 2-Chloropyridine-3-carboxylic Acid, 2-Chloronicotinic Acid, Flunixin Related Compound A, Flunixin Meglumine Impurity A, Niflumic Acid Impurity A, Flunixin Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-4(6(9)10)2-1-3-8-5/h1-3H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1cccnc1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-cloropiridin-3-carboxílico |
| Mostrar más |