Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flunixina meglumina
Código de producto. 17261292 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17261292 1 g 1 g
17271292 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17261292 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467160010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42461-84-7
Fórmula molecular C14H11F3N2O2·C7H17NO5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flunixina meglumina
Cantidad 1 g
Solubilidad Solubilidad solución acuosa: soluble. Otras solubilidades: Solubles en DMSO y metanol
Punto de fusión 135,0°C a 137,0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 491,46
Clave InChI MGCCHNLNRBULBU-WZTVWXICSA-N
SMILES CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.CC1=C(NC2=NC=CC=C2C(O)=O)C=CC=C1C(F)(F)F
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-6-(methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol; 2-{[2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}pyridine-3-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol) 491.46