Learn More
Éster isopropílico de flunixin, Mikromol™
Código de producto. 30052165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052165 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052165 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0915.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster isopropílico de flunixin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flunixin Isopropyl Ester
CAS 2731709-45-6
Nombres de analitos o componentes Flunixin Isopropyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H17 F3 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Flunixin Isopropyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17F3N2O2/c1-10(2)24-16(23)12-6-5-9-21-15(12)22-14-8-4-7-13(11(14)3)17(18,19)20/h4-10H,1-3H3,(H,21,22)
SMILES CC(C)OC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2C)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-[2-metil-3-(trifluorometil)anilino]piridina-3-carboxilato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 338.32
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.1242 g/mol