Learn More
Flunixin-d3, TRC
Código de producto. 30399125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30399125 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30399125 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF4554021MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flunixin D3 (methyl D3)
CAS 1015856-60-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 2H3 H8 F3 N2 O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo Flunixin D3 (methyl D3)
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11F3N2O2/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1c(Nc2ncccc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 2-[2-(trideuteriometil)-3-(trifluorometil)anilino]piridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 299.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.0961
Porcentaje de pureza >95