Learn More
Flunixin D3 (metil D3) 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321946 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30321946 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13727010AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flunixin D3 (methyl D3)
CAS 1015856-60-6
Disolvente o matriz Acetonitrilo
Fórmula molecular C14 2H3 H8 F3 N2 O2
Cantidad 1 mL
Sinónimo Flunixin D3 (methyl D3)
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11F3N2O2/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1c(Nc2ncccc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 2-[2-(trideuteriometil)-3-(trifluorometil)anilino]piridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 299.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 299,0961 g/mol