Learn More
Flunixin-5-hidroxi, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxy Flunixin |
| CAS | 75369-61-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Hydroxy Flunixin |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C14 H11 F3 N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11F3N2O3/c1-7-10(14(15,16)17)3-2-4-11(7)19-12-9(13(21)22)5-8(20)6-18-12/h2-6,20H,1H3,(H,18,19)(H,21,22) |
| SMILES | Cc1c(Nc2ncc(O)cc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | ácido 5-hidroxi-2-[2-metil-3-(trifluorometil)anilino]piridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 312.24 |
| Mostrar más |