Learn More
Flunixin-5-hidroxi 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309457 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309457 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13727100AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy Flunixin
CAS 75369-61-8
Nombres de analitos o componentes 5-Hydroxy Flunixin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H11 F3 N2 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11F3N2O3/c1-7-10(14(15,16)17)3-2-4-11(7)19-12-9(13(21)22)5-8(20)6-18-12/h2-6,20H,1H3,(H,18,19)(H,21,22)
SMILES Cc1c(Nc2ncc(O)cc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 5-hidroxi-2-[2-metil-3-(trifluorometil)anilino]piridina-3-carboxílico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 312.24
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.0722 g/mol