Learn More
Flunixin 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30310379 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310379 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13726900AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flunixin
CAS 38677-85-9
Nombres de analitos o componentes Flunixin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H11 F3 N2 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11F3N2O2/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21)
SMILES Cc1c(Nc2ncccc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 2-[2-metil-3-(trifluorometil)anilino]piridina-3-carboxílico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 296.24
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.0773 g/mol