Learn More
Flunisolide, MedChemExpress
Código de producto. 16438626
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16438626 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16438626 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1121
MedChemExpress Flunisolide is a corticosteroid, which is an orally active glucocorticoid receptor activator with anti-inflammatory activity. Flunisolide can induce eosinophil apoptosis, and is used for the research of asthma or rhinitis, and inflammation.
Flunisolide is a corticosteroid, which is an orally active glucocorticoid receptor activator with anti-inflammatory activity. Flunisolide can induce eosinophil apoptosis, and is used for the research of asthma or rhinitis, and inflammation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flunisolide
CAS 3385-03-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H31FO6
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (287.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@@]3(C(CO)=O)[C@@](OC(C)(O3)C)([H])C[C@@]1([H])[C@]4([H])C[C@H](F)C5=CC(C=C[C@]5(C)[C@@]4([H])[C@@H](O)C2)=O
Peso molecular (g/mol) 434.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.5
Porcentaje de pureza 99.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation