Learn More
Flunarizina EP Impureza A, Mikromol™
Descripción
Flunarizina EP Impureza A
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine |
| CAS | 27469-60-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H18 F2 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Flunarizine Dihydrochloride Imp. A (EP), Flunarizine Imp. A (EP), 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine, Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-, Piperazine, 1-[bis(p-fluorophenyl)methyl]- (8CI), 1-(Di-p-fluorobenzhydryl)piperazine, 4-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine, N-(4,4'-Difluorobenzhydryl)piperazine, N-(Bis(4-fluorophenyl)methyl)piperazine, R 19352, T 841, Flunarizine Dihydrochloride Impurity A, Flunarizine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18F2N2/c18-15-5-1-13(2-6-15)17(21-11-9-20-10-12-21)14-3-7-16(19)8-4-14/h1-8,17,20H,9-12H2 |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccc(F)cc3 |
| Nombre IUPAC | 1-[bis(4-fluorofenil)metil]piperazina |
| Mostrar más |