Learn More
Diclorhidrato de flunarizina, TRC
Código de producto. 30399267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30399267 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30399267 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF455200100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flunarizine dihydrochloride
CAS 30484-77-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C26 H26 F2 N2 . 2 Cl H
Cantidad 100 mg
Sinónimo Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2E)-3-phenyl-2-propen-1-yl]-, hydrochloride (1:2), Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-(3-phenyl-2-propenyl)-, dihydrochloride, (E)-, Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2E)-3-phenyl-2-propenyl]-, dihydrochloride (9CI), Piperazine, 1-[bis(p-fluorophenyl)methyl]-4-cinnamyl-, dihydrochloride, (E)- (8CI), (E)-1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-cinnamylpiperazine dihydrochloride, Dinaplex, Flugeral, Flunagen, Flunarizine dihydrochloride, Flunarizine hydrochloride, Flunarl, Fluxarten, Gradient, Issium, Mondus, R 14950
Fórmula InChI InChI=1S/C26H26F2N2.2ClH/c27-24-12-8-22(9-13-24)26(23-10-14-25(28)15-11-23)30-19-17-29(18-20-30)16-4-7-21-5-2-1-3-6-21;;/h1-15,26H,16-20H2;2*1H/b7-4+;;
SMILES Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)C(N2CCN(C\C=C\c3ccccc3)CC2)c4ccc(F)cc4
Nombre IUPAC 1-[bis(4-fluorofenil)metil]-4-[(E)-3-fenilprop-2-enil]piperazina;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 477.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.1598
Porcentaje de pureza >95