Learn More
Diclorhidrato de flunarizina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30460622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460622 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460622 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0175.0001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Diclorhidrato de flunarizina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flunarizine dihydrochloride
CAS 30484-77-6
Nombres de analitos o componentes Flunarizine dihydrochloride
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C26 H26 F2 N2 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2 E)-3-phenyl-2-propen-1-yl]-, hydrochloride (1:2), Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-(3-phenyl-2-propenyl)-, dihydrochloride, (E)-, Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2 E)-3-phenyl-2-propenyl]-, dihydrochloride (9 CI), Piperazine, 1-[bis(p-fluorophenyl)methyl]-4-cinnamyl-, dihydrochloride, (E)- (8 CI), (E)-1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-cinnamylpiperazine dihydrochloride, Dinaplex, Flugeral, Flunagen, Flunarizine dihydrochloride, Flunarizine hydrochloride, Flunarl, Fluxarten, Gradient, Issium, Mondus, R 14950
Fórmula InChI InChI=1 S/C26H26F2N2.2 ClH/c27-24-12-8-22(9-13-24)26(23-10-14-25(28)15-11-23)30-19-17-29(18-20-30)16-4-7-21-5-2-1-3-6-21;;/h1-15,26 H,16-20H2;2*1 H/b7-4+;;
SMILES Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)C(N2CCN(C\C=C\c3ccccc3)CC2)c4ccc(F)cc4
Nombre IUPAC 1-[bis(4-fluorofenil)metil]-4-[(E)-3-fenilprop-2-enil]piperazina;diclorhidrato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Medicina legal
Peso molecular (g/mol) 477.42
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 476,1598 g/mol