Learn More
Flumioxazina, TRC
Código de producto. 30133837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133837 1 g 1 g
17983215 10 mg 10 miligramos
17951285 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133837 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5004701G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103361-09-7
Fórmula molecular C19 H15 F N2 O4
Peso molecular (g/mol) 354.33
Sinónimo 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-(2-propynyl)-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-4,5,6,7-tetrahydro- (9CI), 2-[7-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-(2-propyn-1-yl)-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2H-1,4-Benzoxazine, 1H-isoindole-1,3(2H)-dione deriv., 2-(7-Fluoro-3-oxo-4-(prop-2-ynyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-yl)-4,5,6,7-tetrahydro-2H-isoindole-1,3-dione, BroadStar, Chateau, Encompass,, Flumioxazin, Flumizin, Guillotine, Pledge, S 53482, Sumimax, Sumisoya, SureGuard, V 53482, Valor, Valor SX
Nombre IUPAC 2-(7-fluoro-3-oxo-4-prop-2-inilo-1,4-benzoxazina-6-il)-4,5,6,7-tetrahidroisoindol-1,3-diona
SMILES Fc1cc2OCC(=O)N(CC#C)c2cc1N3C(=O)C4=C(CCCC4)C3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flumioxazin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H15FN2O4/c1-2-7-21-15-9-14(13(20)8-16(15)26-10-17(21)23)22-18(24)11-5-3-4-6-12(11)19(22)25/h1,8-9H,3-7,10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.1016
Porcentaje de pureza >95%