Learn More
Flumioxazin (amina libre) 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flumioxazin (free amine) |
| CAS | 103361-42-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Flumioxazin (free amine) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C11 H9 F N2 O2 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 6-amino-7-fluoro-4-(2-propyn-1-yl)-, 2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one, 6-amino-7-fluoro-4-(2-propynyl)- (9CI), 6-Amino-7-fluoro-4-(2-propyn-1-yl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9FN2O2/c1-2-3-14-9-5-8(13)7(12)4-10(9)16-6-11(14)15/h1,4-5H,3,6,13H2 |
| SMILES | Nc1cc2N(CC#C)C(=O)COc2cc1F |
| Mostrar más |