Learn More
Flumetralina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flumetralin |
| CAS | 62924-70-3 |
| Fórmula molecular | C16 H12 Cl F4 N3 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-N-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-N-ethyl-6-fluorobenzenemethanamine, CGA 41065, Flumetralin, Premier, Prime +, Benzenemethanamine, 2-chloro-N-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-N-ethyl-6-fluoro- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12ClF4N3O4/c1-2-22(8-10-11(17)4-3-5-12(10)18)15-13(23(25)26)6-9(16(19,20)21)7-14(15)24(27)28/h3-7H,2,8H2,1H3 |
| SMILES | CCN(Cc1c(F)cccc1Cl)c2c(cc(cc2[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-[(2-cloro-6-fluorofenil)metil]-N-etil-2,6-dinitro-4-(trifluorometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 421.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 421.0452 |