Learn More
Acetato de flumetasona, TRC
Código de producto. 30005596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005596 50 mg 50 miligramos
18002140 5 mg 5 miligramos
18053720 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005596 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF45500550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2823-42-9
Fórmula molecular C24H30F2O6
Peso molecular (g/mol) 452.49
Sinónimo Flumethasone 21-Acetate, 6α-Fluorodexamethasone 21-Acetate, 6α,9-Difluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione 21-Acetate;
Nombre IUPAC [2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantrina-17-il]-2-oxoetilo] acetato
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](C4=CC(=O)C=C[C@@]4([C@]3([C@H](C[C@@]2([C@]1(C(=O)COC(=O)C)O)C)O)F)C)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flumethasone Acetate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30F2O6/c1-12-7-15-16-9-18(25)17-8-14(28)5-6-21(17,3)23(16,26)19(29)10-22(15,4)24(12,31)20(30)11-32-13(2)27/h5-6,8,12,15-16,18-19,29,31H,7,9-11H2,1-4H3/t12-,15+,16+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.201