Learn More
Flumetasona 21-Pivalato, TRC
Código de producto. 17962375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17962375 100 mg 100 miligramos
17903515 25 mg 25 miligramos
17921505 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17962375 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF455015100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2002-29-1
Fórmula molecular C27 H36 F2 O6
Peso molecular (g/mol) 494.57
Sinónimo 6α,9-Difluoro-11β,17-dihydroxy-16α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl 2,2-dimethylpropanoate, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)-6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (6α,11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α,9-difluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-, 21-pivalate (7CI,8CI), Pivalic acid, 21-ester with 6α,9-difluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione (8CI), 6α,9α-Difluoro-11β,17α,21-trihydroxy-16α-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione 21-pivalate, 6α,9α-Difluoro-16α-methylprednisolone 21-pivalate, Flumetasone 21-pivalate, Flumetasone pivalate, Flumethasone 21-pivalate, Flumethasone pivalate, Locacorten, Locorten, Lorinden, Losalen, NSC 107680
Nombre IUPAC [2-[(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-6,9-difluoro-11,17-dihidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetil] 2,2-dimetilpropanoato
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flumetasone pivalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H36F2O6/c1-14-9-16-17-11-19(28)18-10-15(30)7-8-24(18,5)26(17,29)20(31)12-25(16,6)27(14,34)21(32)13-35-22(33)23(2,3)4/h7-8,10,14,16-17,19-20,31,34H,9,11-13H2,1-6H3/t14-,16+,17+,19+,20+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.248
Porcentaje de pureza >95%