Learn More
Pivalato de flumetasona, Mikromol
Descripción
Pivalato de flumetasona, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flumetasone pivalate |
| CAS | 2002-29-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Flumetasone pivalate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C27 H36 F2 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 6α,9-Difluoro-11β,17-dihydroxy-16α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl 2,2-dimethylpropanoate, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)-6,9-difluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (6α,11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α,9-difluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methyl-, 21-pivalate (7CI,8CI), Pivalic acid, 21-ester with 6α,9-difluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione (8CI), 6α,9α-Difluoro-11β,17α,21-trihydroxy-16α-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione 21-pivalate, 6α,9α-Difluoro-16α-methylprednisolone 21-pivalate, Flumetasone 21-pivalate, Flumetasone pivalate, Flumethasone 21-pivalate, Flumethasone pivalate, Locacorten, Locorten, Lorinden, Losalen, NSC 107680 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H36F2O6/c1-14-9-16-17-11-19(28)18-10-15(30)7-8-24(18,5)26(17,29)20(31)12-25(16,6)27(14,34)21(32)13-35-22(33)23(2,3)4/h7-8,10,14,16-17,19-20,31,34H,9,11-13H2,1-6H3/t14-,16+,17+,19+,20+,24+,25+,26+,27+/m1/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C(C)(C)C |
| Mostrar más |