Learn More
Flumequina, TRC
Código de producto. 30004396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004396 50 mg 50 miligramos
30003646 1 g 1 g
17962515 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004396 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF44500050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42835-25-6
Fórmula molecular C14 H12 F N O3
Peso molecular (g/mol) 261.25
Sinónimo Flumequine, (RS)-9-Fluoro-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizine-2-carboxylic acid, 1H,5H-Benzo[ij]quinolizine-2-carboxylic acid, 9-fluoro-6,7-dihydro-5-methyl-1-oxo-, 9-Fluoro-6,7-dihydro-5-methyl-1-oxo-1H,5H-benzo[ij]quinolizine-2-carboxylic acid (ACI), (±)-Flumequine, Apurone, Fantacin, Firestop, Flumequine, Flumigal, Flumiquil, Flumisol, Flumix, Imequyl, R 802, R 802 (bactericide)
Nombre IUPAC 7-fluoro-12-metil-4-oxo-1-azatriciclo[7.3.1.05,13]trideca-2,5,7,9(13)-tetraeno-3-ácido carboxílico
SMILES CC1CCc2cc(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flumequine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12FNO3/c1-7-2-3-8-4-9(15)5-10-12(8)16(7)6-11(13(10)17)14(18)19/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0801