Learn More
Flumequina, TRC
Código de producto. 30003646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003646 1 g 1 g
30004396 50 mg 50 miligramos
17962515 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003646 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF4450001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42835-25-6
Fórmula molecular C14 H12 F N O3
Peso molecular (g/mol) 261.25
Sinónimo Flumequine, (RS)-9-Fluoro-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizine-2-carboxylic acid, 1H,5H-Benzo[ij]quinolizine-2-carboxylic acid, 9-fluoro-6,7-dihydro-5-methyl-1-oxo-, 9-Fluoro-6,7-dihydro-5-methyl-1-oxo-1H,5H-benzo[ij]quinolizine-2-carboxylic acid (ACI), (±)-Flumequine, Apurone, Fantacin, Firestop, Flumequine, Flumigal, Flumiquil, Flumisol, Flumix, Imequyl, R 802, R 802 (bactericide)
Nombre IUPAC 7-fluoro-12-metil-4-oxo-1-azatriciclo[7.3.1.05,13]trideca-2,5,7,9(13)-tetraeno-3-ácido carboxílico
SMILES CC1CCc2cc(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(=O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Flumequine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12FNO3/c1-7-2-3-8-4-9(15)5-10-12(8)16(7)6-11(13(10)17)14(18)19/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0801
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.