Learn More
Flumequina, Mikromol™
Código de producto. 17991686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17991686 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17991686 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0842.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Flumequina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flumequine
CAS 42835-25-6
Nombres de analitos o componentes Flumequine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H12 F N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Flumequine, (RS)-9-Fluoro-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizine-2-carboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12FNO3/c1-7-2-3-8-4-9(15)5-10-12(8)16(7)6-11(13(10)17)14(18)19/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,18,19)
SMILES CC1CCc2cc(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (RS)-9-fluoro-5-metil-1-oxo-6,7-dihidro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 261.25
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0801 g/mol