Learn More
Flumequina, LoGiCal
Código de producto. 30458883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458883 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458883 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0842.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flumequine
CAS 42835-25-6
Nombres de analitos o componentes Flumequine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H12 F N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Flumequine, (RS)-9-Fluoro-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizine-2-carboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12FNO3/c1-7-2-3-8-4-9(15)5-10-12(8)16(7)6-11(13(10)17)14(18)19/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,18,19)
Tipo de solución Neat
SMILES CC1CCc2cc(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (RS)-9-fluoro-5-metil-1-oxo-6,7-dihidro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizina-2-carboxílico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 261.25
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0801 g/mol