Learn More
Flumequina EP Impureza B, Mikromol™
Código de producto. 30051601
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051601 100 mg 100 miligramos
30050408 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051601 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0842.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Flumequina EP Impureza B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flumequine Ethyl Ester
CAS 42835-47-2
Nombres de analitos o componentes Flumequine Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H16 F N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethyl (RS)-9-Fluoro-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizine-2-carboxylate (Flumequine Ethyl Ester), Flumequine Imp. B (EP), 9-fluoro-6,7-dihydro-5-methyl-1-oxo-1H,5H-Benzo[ij]quinolizine-2-carboxylic acid ethyl ester, Flumequine ethyl ester, Flumequine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16FNO3/c1-3-21-16(20)13-8-18-9(2)4-5-10-6-11(17)7-12(14(10)18)15(13)19/h6-9H,3-5H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C1=CN2C(C)CCc3cc(F)cc(C1=O)c23
Nombre IUPAC (RS)-9-fluoro-5-metil-1-oxo-6,7-dihidro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizina-2-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 289.3
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.1114 g/mol