Learn More
Flumequina EP Impureza B, Mikromol™
Descripción
Flumequina EP Impureza B
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flumequine Ethyl Ester |
| CAS | 42835-47-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Flumequine Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H16 F N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ethyl (RS)-9-Fluoro-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizine-2-carboxylate (Flumequine Ethyl Ester), Flumequine Imp. B (EP), 9-fluoro-6,7-dihydro-5-methyl-1-oxo-1H,5H-Benzo[ij]quinolizine-2-carboxylic acid ethyl ester, Flumequine ethyl ester, Flumequine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16FNO3/c1-3-21-16(20)13-8-18-9(2)4-5-10-6-11(17)7-12(14(10)18)15(13)19/h6-9H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CN2C(C)CCc3cc(F)cc(C1=O)c23 |
| Nombre IUPAC | (RS)-9-fluoro-5-metil-1-oxo-6,7-dihidro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizina-2-carboxilato de etilo |
| Mostrar más |