Learn More
Flumequina-13C3, TRC
Código de producto. 30010411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010411 10 mg 10 miligramos
17933415 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010411 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF44500210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185049-09-5
Fórmula molecular 13C3 C11 H12 F N O3
Peso molecular (g/mol) 264.23
Sinónimo Flumequine 13C3
Nombre IUPAC 7-fluoro-12-metil-4-oxo-1-azatriciclo[7.3.1.05,13]trideca-2,5,7,9(13)-tetraeno-3-ácido carboxílico
SMILES CC1CCc2cc(F)cc3[13C](=O)[13C](=CN1c23)[13C](=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flumequine-13C3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12FNO3/c1-7-2-3-8-4-9(15)5-10-12(8)16(7)6-11(13(10)17)14(18)19/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,18,19)/i11+1,13+1,14+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.0902
Porcentaje de pureza >95%