Learn More
Flumequina 13C3 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Flumequine-13C3 |
| CAS | 1185049-09-5 |
| Disolvente o matriz | Acetonitrile |
| Fórmula molecular | 13C3 C11 H12 F N O3 |
| Cantidad | 1 mL |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12FNO3/c1-7-2-3-8-4-9(15)5-10-12(8)16(7)6-11(13(10)17)14(18)19/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,18,19)/i11+1,13+1,14+1 |
| SMILES | CC1CCc2cc(F)cc3[13C](=O)[13C](=CN1c23)[13C](=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 264.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.0902 g/mol |