Learn More
Flumequina 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313860 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313860 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13718000AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flumequine
CAS 42835-25-6
Nombres de analitos o componentes Flumequine
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C14 H12 F N O3
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Flumequine, (RS)-9-Fluoro-5-methyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizine-2-carboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12FNO3/c1-7-2-3-8-4-9(15)5-10-12(8)16(7)6-11(13(10)17)14(18)19/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,18,19)
SMILES CC1CCc2cc(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (RS)-9-fluoro-5-metil-1-oxo-6,7-dihidro-1H,5H-benzo[i,j]quinolizina-2-carboxílico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 261.25
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0801 g/mol