Learn More
Flumazenil, TRC
Código de producto. 30406187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406187 50 mg
30401409 10 mg
30394887 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406187 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF50045050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78755-81-4
Fórmula molecular C15 H14 F N3 O3
Peso molecular (g/mol) 303.29
Sinónimo Flumazenil, 4H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic acid, 8-fluoro-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-, ethyl ester, 8-Fluoro-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate, Anexate, Flumazepil, Flumenazil, Lanexat, Mazicon, Ro 15-1788, Ro 15-1788/000, Ro 151788, Ro 1722, Ro 41-8157, Romazicon
Nombre IUPAC etil 8-fluoro-5-metil-6-oxo-4H-imidazo[1,5-A][1,4]benzodiacepina-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)c1ncn2c1CN(C)C(=O)c3cc(F)ccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flumazenil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14FN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.1019
Porcentaje de pureza >95%