Learn More
Flumazenil, Mikromol™
Código de producto. 17958904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17958904 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17958904 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0762.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Flumazenil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flumazenil
CAS 78755-81-4
Nombres de analitos o componentes Flumazenil
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H14 F N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Flumazenil, Ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate, Anexate, Flumazenil, Flumazepil, Flumenazil, Lanexat, Mazicon, Ro 15-1788, Ro 15-1788/000, Ro 151788, Ro 1722, Ro 41-8157, Romazicon
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14FN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)c1ncn2c1CN(C)C(=O)c3cc(F)ccc23
Nombre IUPAC 8-fluoro-5-metil-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina-3-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 303.29
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 303,1019 g/mol