Learn More
Ácido carboxílico flumazenil, TRC
Código de producto. 30005954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30005954 100 mg 100 miligramos
17941825 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005954 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF500455100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84378-44-9
Fórmula molecular C13 H10 F N3 O3
Peso molecular (g/mol) 275.24
Sinónimo 8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic acid, 8-Fluoro-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazol-[1,5-alpha][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid, Flumazenil acid, Ro 15-3890, Flumazenil Imp. A (EP), Flumazenil Related Compound A (USP)
Nombre IUPAC 8-fluoro-5-metil-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]ácido benzodiacepina-3-carboxílico
SMILES CN1Cc2c(ncn2c3ccc(F)cc3C1=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10FN3O3/c1-16-5-10-11(13(19)20)15-6-17(10)9-3-2-7(14)4-8(9)12(16)18/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.0706