Learn More
Flumatinib, MedChemExpress
Código de producto. 16498537
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498537 5 mg 5 miligramos
16415908 10 mg 10 miligramos
16402057 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498537 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13904
MedChemExpress Flumatinib (HHGV678) is an orally available, selective inhibitor of Bcr-Abl. Flumatinib inhibits c-Abl, PDGFRβ and c-Kit with IC50s of 1.2 nM, 307.6 nM and 665.5 nM, respectively.
Flumatinib (HHGV678) is an orally available, selective inhibitor of Bcr-Abl. Flumatinib inhibits c-Abl, PDGFRβ and c-Kit with IC50s of 1.2 nM, 307.6 nM and 665.5 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Flumatinib
CAS 895519-90-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H29F3N8O
Cantidad 5 mg
Sinónimo HHGV678
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (177.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(NC2=NC=CC(C3=CC=CN=C3)=N2)=C(C)N=C1)C4=CC=C(CN5CCN(C)CC5)C(C(F)(F)F)=C4
Peso molecular (g/mol) 562.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 562.59
Porcentaje de pureza 98.1%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease