Learn More
Fluindione, TRC
Código de producto. 30132788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132788 250 mg 250 miligramos
18023620 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132788 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF436000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 957-56-2
Fórmula molecular C15 H9 F O2
Peso molecular (g/mol) 240.23
Sinónimo 2-(4-Fluorophenyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 1,3-Indandione, 2-(p-fluorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Fluorophenyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-(p-Fluorophenyl)-1,3-indandione, Fluindione, LM 123, Previscan
Nombre IUPAC 2-(4-fluorofenil)indeno-1,3-dión
SMILES Fc1ccc(cc1)C2C(=O)c3ccccc3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluindione
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H9FO2/c16-10-7-5-9(6-8-10)13-14(17)11-3-1-2-4-12(11)15(13)18/h1-8,13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0587