Learn More
Fluindiona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313060 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313060 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13717800AL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluindione
CAS 957-56-2
Nombres de analitos o componentes Fluindione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H9 F O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-(4-Fluorophenyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 1,3-Indandione, 2-(p-fluorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(4-Fluorophenyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-(p-Fluorophenyl)-1,3-indandione, Fluindione, LM 123, Previscan
Fórmula InChI InChI=1S/C15H9FO2/c16-10-7-5-9(6-8-10)13-14(17)11-3-1-2-4-12(11)15(13)18/h1-8,13H
SMILES Fc1ccc(cc1)C2C(=O)c3ccccc3C2=O
Nombre IUPAC 2-(4-fluorofenil)indeno-1,3-diona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 240.23
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0587 g/mol