Learn More
Fluindapyr, TRC
Código de producto. 30133342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133342 100 mg 100 miligramos
17960455 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133342 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF138380100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1383809-87-7
Fórmula molecular C18 H20 F3 N3 O
Peso molecular (g/mol) 351.3661
Sinónimo 3-(Difluoromethyl)-N-(7-fluoro-2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-1H-inden-4-yl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, 3-(Difluoromethyl)-N-(7-fluoro-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, Fluindapyr
Nombre IUPAC 3-(difluorometil)-N-(7-fluoro-1,1,3-trimetil-2,3-dihidroinden-4-il)-1-metilpirazol-4-carboxamida
SMILES CC1CC(C)(C)c2c(F)ccc(NC(=O)c3cn(C)nc3C(F)F)c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluindapyr
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20F3N3O/c1-9-7-18(2,3)14-11(19)5-6-12(13(9)14)22-17(25)10-8-24(4)23-15(10)16(20)21/h5-6,8-9,16H,7H2,1-4H3,(H,22,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.1558
Porcentaje de pureza >95%