Learn More
Fluindapir 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311961
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311961 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311961 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13717700AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fluindapyr
CAS 1383809-87-7
Nombres de analitos o componentes Fluindapyr
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C18 H20 F3 N3 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-(Difluoromethyl)-N-(7-fluoro-2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-1H-inden-4-yl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, 3-(Difluoromethyl)-N-(7-fluoro-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, Fluindapyr
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20F3N3O/c1-9-7-18(2,3)14-11(19)5-6-12(13(9)14)22-17(25)10-8-24(4)23-15(10)16(20)21/h5-6,8-9,16H,7H2,1-4H3,(H,22,25)
SMILES CC1CC(C)(C)c2c(F)ccc(NC(=O)c3cn(C)nc3C(F)F)c12
Nombre IUPAC 3-(difluorometil)-N-(7-fluoro-1,1,3-trimetil-2,3-dihidroinden-4-il)-1-metilpirazol-4-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 351.3661
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.1558 g/mol