Descripción
Los productos de ensamble de transferencia de fluidos estándar se interconectan con Thermo Scientific estándar Labtainer BPC, Productainer BPC, biorreactores de un solo uso, mezcladores y fermentadores directamente en el taller para ofrecer un conjunto completo e integral de productos de un solo uso para satisfacer las necesidades de sus instalaciones o procesos.
- Un conjunto de productos en stock reduce la cantidad de unidades de mantenimiento de stock (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce los requisitos de almacenamiento de productos.
- Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
- Producido en condiciones cGMP en ISO 7 áreas limpias para garantizar un alto nivel de calidad
- Caracterizado mediante ISO , USP , EP, y ASTM métodos de prueba para validar el rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 3/8 in DI x 5/8 in pared |
| Estilo de los tubos | 3 x TPE 374 |
| Tipos de conector | Inserto cuerpo MPX |
| Tipo de producto | Conjunto en Y |
| Tamaño de los tubos | 2 x 20 in a 20 in. (Longitud) |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?