Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto en Y de transferencia de fluidos
Código de producto. 17800637 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de los tubos:
3 x TPE 374
Tipos de conector:
Cuerpo-inserto MPX
Inserto cuerpo MPX
Luer
Dimensiones:
1/2 in DI x 3/4 in pared
1/4 in DI x 7/16 in pared
1/8 in DI x 1/4 in pared
3/8 in DI x 5/8 in pared
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Estilo de los tubos Tipos de conector Dimensiones unitSize
17800637 3 x TPE 374 Inserto cuerpo MPX 1/4 in DI x 7/16 in pared paquete de 10
17830687 3 x TPE 374 Cuerpo-inserto MPX 1/4 in DI x 7/16 in pared paquete de 10
17810637 3 x TPE 374 Cuerpo-inserto MPX 3/8 in DI x 5/8 in pared paquete de 10
17870627 3 x TPE 374 Inserto cuerpo MPX 1/2 in DI x 3/4 in pared paquete de 10
17820637 3 x TPE 374 Luer 1/8 in DI x 1/4 in pared paquete de 10
17840687 3 x TPE 374 Cuerpo-inserto MPX 1/2 in DI x 3/4 in pared paquete de 10
17890627 3 x TPE 374 Inserto cuerpo MPX 3/8 in DI x 5/8 in pared paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17800637 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SH31108.01
Diseñados para ayudar en muchos procesos comunes de la planta de producción, tales como muestreo, transferencia, y llenado, a partir de estos diseños se puede seleccionar fácilmente una solución óptima en cuanto al tamaño y la longitud de la tubería.
Los productos de ensamble de transferencia de fluidos estándar se interconectan con Thermo Scientific estándar Labtainer BPC, Productainer BPC, biorreactores de un solo uso, mezcladores y fermentadores directamente en el taller para ofrecer un conjunto completo e integral de productos de un solo uso para satisfacer las necesidades de sus instalaciones o procesos.
  • Un conjunto de productos en stock reduce la cantidad de unidades de mantenimiento de stock (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce los requisitos de almacenamiento de productos.
  • Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
  • Producido en condiciones cGMP en ISO 7 áreas limpias para garantizar un alto nivel de calidad
  • Caracterizado mediante ISO , USP , EP, y ASTM métodos de prueba para validar el rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones 1/4 in DI x 7/16 in pared
Estilo de los tubos 3 x TPE 374
Tipos de conector Inserto cuerpo MPX
Tipo de producto Conjunto en Y
Tamaño de los tubos 2 x 20 in a 20 in. (Longitud)